Learn More
2-bromo-2’-chloroacétophénone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10346694 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10346694 5 g Flacon en verre -
10336694 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10346694 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 427890050
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 5000-66-8 | C8H6BrClO | 233.49 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5000-66-8
Formule moléculaire C8H6BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 233.49
Numéro MDL MFCD00832993
Clé InChI WZWWEVCLPKAQTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-2'-chloroacetophenone, 2-bromo-1-2-chlorophenyl ethanone, 2-bromo-1-2-chlorophenyl ethan-1-one, 2'-chlorophenacyl bromide, 2-chlorophenacyl bromide, 2'-chloro-2-bromoacetophenone, bromomethyl 2-chlorophenyl ketone, 2-bromo-1-2-chlorophenyl-1-ethanone, zlchem 501, 2-chlorophenacylbromide
CID PubChem 2735785
Nom IUPAC 2-bromo-1-(2-chlorophényl)éthanone
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CBr)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-2′-chloroacetophenone
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.6020g/mL
Point d’ébullition 162°C to 166°C (20.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCH2C(O)C6H4Cl
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.602
Poids de la formule 233.49
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Bromo-2'-chloroacetophenone
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.