Learn More
2-Bromo-2’-fluoroacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15457107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15457107 10 g 10g
15447107 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15457107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34179.09
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 655-15-2 | C8H6BrFO | 217.037 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 655-15-2
Formule moléculaire C8H6BrFO
Poids moléculaire (g/mol) 217.037
Numéro MDL MFCD00278796
Clé InChI QDNWNJSLWKHNTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-2'-fluoroacetophenone, 2-bromo-1-2-fluorophenyl ethanone, 2-fluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-2-fluorophenyl ethan-1-one, alpha-bromo-2-fluoroacetophenone, 2-fluorophenacylbromide, ethanone, 2-bromo-1-2-fluorophenyl, o-fluorophenacyl bromide, omega-bromo-2-fluoroacetophenone, 2-bromo-1-2'-fluorophenyl ethanone
CID PubChem 2737449
Nom IUPAC 2-bromo-1-(2-fluorophényl)éthanone
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CBr)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Quantité 10 g
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 217.04
Pourcentage de pureté 98%