Learn More
2-Bromo-2'-fluoroacétophénone, TRC
Code produit 30338233
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30338233 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30338233 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6843551G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-2'-fluoroacetophenone
CAS 655-15-2
Formule moléculaire C8 H6 Br F O
Quantité 1 g
Synonyme Vonoprazan Impurity 96
Formule InChI InChI=1S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4H,5H2
SMILES Fc1ccccc1C(=O)CBr
Nom IUPAC 2-bromo-1-(2-fluorophényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 217.04
Poids de la formule 215.9586