Learn More
2-Bromo-2'-hydroxyacétophénone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-2'-hydroxyacetophenone |
| CAS | 2491-36-3 |
| Formule moléculaire | C8 H7 Br O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Ethanone, 2-bromo-1-(2-hydroxyphenyl)-, Acetophenone, 2-bromo-2'-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Bromo-1-(2-hydroxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-2'-hydroxyacetophenone, 2-Hydroxyphenacyl bromide, 2'-Hydroxy-2-bromoacetophenone, Bromomethyl 2-hydroxyphenyl ketone, α-Bromo-2-hydroxyacetophenone, ω-Bromo-o-hydroxyacetophenone |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7BrO2/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4,10H,5H2 |
| SMILES | Oc1ccccc1C(=O)CBr |
| Nom IUPAC | 2-bromo-1-(2-hydroxyphényl)éthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 215.04 |
| Poids de la formule | 213.9629 |