Learn More
2-bromo-2’-méthoxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392017 1 g 1g
11302027 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392017 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07696.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 31949-21-0 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
2-Bromo-2'-methoxyacetophenone is used as a pharmaceutical intermediate .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-bromo-2′-méthoxyacétophénone est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31949-21-0
Formule moléculaire C9H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 229.073
Numéro MDL MFCD00000196
Clé InChI GKNCPTLOPRDYMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-2-methoxyphenyl ethanone, 2-bromo-2'-methoxyacetophenone, 2-methoxyphenacyl bromide, o-methoxy phenacylbromide, bromomethyl 2-methoxyphenyl ketone, 2-bromo-1-2-methoxyphenyl ethan-1-one, 2-bromo-2'-methoxy acetophenone, ethanone, 2-bromo-1-methoxyphenyl, alpha-bromo-o-methoxyacetophenone, 2-bromoacetylanisole
CID PubChem 123440
Nom IUPAC 2-bromo-1-(2-méthoxyphényl)éthanone
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-2'-methoxyacetophenone
Point de fusion 42°C to 46°C
Point d’ébullition 130°C (1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1938788
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 229.08
Pourcentage de pureté 98%