Learn More
2-Bromo-2’-méthylacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15491939
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491939 5 g 5g
15401949 250 mg 250mg
15481939 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15491939 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64651.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 51012-65-8 | C9H9BrO | 213.074 g/mol
2-Bromo-2'-methylacetophenone is an aromatic building block for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromo-2′-méthylacétophénone est un synthon aromatique pour la recherche protéomique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51012-65-8
Formule moléculaire C9H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 213.074
Numéro MDL MFCD04038955
Clé InChI XMGAXELQRATLJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-o-tolyl ethanone, 2-bromo-1-2-methylphenyl ethan-1-one, 2'-methylphenacyl bromide, 2-bromo-1-o-tolylethanone, 2-bromo-1-2-methylphenyl ethanone, 2-methylphenacyl bromide, 2-bromo-1-o-tolyl-ethanone, 2-bromo-2'-methylacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-methylphenyl, 2-bromoacetyl toluene
CID PubChem 12430676
Nom IUPAC 2-bromo-1-(2-méthylphényl)éthanone
SMILES CC1=CC=CC=C1C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-2'-methylacetophenone
Point d’ébullition 81°C to 83°C
Quantité 5 g
Beilstein 508116
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 213.07
Pourcentage de pureté 98%