Learn More
2-Bromo-2-méthylpropane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-2-methylpropane |
| CAS | 507-19-7 |
| Formule moléculaire | C4H9Br |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | Propane, 2-bromo-2-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 2-Bromo-2-methylpropane (ACI), 1,1-Dimethylethyl bromide, 2-Bromoisobutane, 2-Methyl-2-bromopropane, Bromotrimethylmethane, NSC 8418, tert-Butyl bromide, Trimethylbromomethane |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H9Br/c1-4(2,3)5/h1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)Br |
| Nom IUPAC | 2-bromo-2-méthylpropane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 137.02 |
| Poids de la formule | 135.9888 |