Learn More
Acide 2-bromo-2-méthylpropionique, 98%
Product Code. 10185750 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
10185750 100 g Flacon en verre 100g
10652793 5 g Flacon en verre 5g
10464555 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 10185750 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 305201000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS : 2052-01-9 | C₄H₇BrO₂| 167,01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2052-01-9
Formule moléculaire C4H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 167.01
Numéro MDL MFCD00004168
Clé InChI XXSPGBOGLXKMDU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme α-Bromoisobutyric acid
Nom IUPAC Acide 2-bromo-2-méthylpropanoïque
SMILES CC(C)(Br)C(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-2-methylpropionic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 41°C to 46°C
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 198°C to 200°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC(CH3)2CO2H
Quantité 100 g
Merck Index 15, 1431
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 167.01
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
RUO– À des fins de recherche uniquement