Learn More
2-bromo-2-méthylpropionyl bromure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10289540 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10289540 5 g Flacon en verre -
10400661 100 g Flacon en verre 100g
10227813 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10289540 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 403090050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 20769-85-1 | C4H6Br2O | 229.9 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20769-85-1
Formule moléculaire C4H6Br2O
Poids moléculaire (g/mol) 229.9
Numéro MDL MFCD00000122
Clé InChI YOCIJWAHRAJQFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-2-methylpropionyl bromide, 2-bromoisobutyryl bromide, propanoyl bromide, 2-bromo-2-methyl, bibb, 2-bromo-2-methylpropionylbromide, unii-627f9n9dya, 2-bromoisobutyrylbromide, 2-bromo-2-methyl-propionyl bromide, alpha-bromoisobutyryl bromide, 2-bromo-2-methyl-propanoyl bromide
CID PubChem 88685
Nom IUPAC Bromure de 2-bromo-2-méthylpropanoyl
SMILES CC(C)(C(=O)Br)Br
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-2-methylpropionyl bromide
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.8600g/mL
Point d’ébullition 162°C to 164°C
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CBrCOBr
Indice de réfraction 1.5070 to 1.5090
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.86
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 229.9
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Bromo-2-methylpropionyl bromide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.