Learn More
2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10256060 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10256060 25 g Flacon en plastique 25g
10466810 100 g Flacon en plastique 100g
10259553 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10256060 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 158820250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.60€
    44.65€ / 25g
    Économisez 8.95€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 52-51-7 | C3H6BrNO4 | 199.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52-51-7
Formule moléculaire C3H6BrNO4
Poids moléculaire (g/mol) 199.99
Numéro MDL MFCD00007390
Clé InChI LVDKZNITIUWNER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bronopol, 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol, bronosol, bronocot, bronidiol, bronopolu, bronotak, 1,3-propanediol, 2-bromo-2-nitro, onyxide 500, lexgard bronopol
CID PubChem 2450
ChEBI CHEBI:31306
Nom IUPAC 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)([N+](=O)[O-])Br)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-2-nitro-1, 3-propanediol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion >120.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HOCH2C(Br)(NO2)CH2OH
Quantité 25 g
Beilstein 01, IV, 2501
Merck Index 15, 1457
Informations sur la solubilité Solubility in water: 250g/L at 22°C. Other solubilities: soluble in ethanol (500g/L at 24°C),glycerol,(10g/L at 23°C),propylene glycol (400g/L at,23°C),ethyl acetate;,slightly soluble in chcl3,acetone,ether,benzene
Poids de la formule 199.99
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.