Learn More
2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol, MP Biomedicals
Code produit 11499031 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11499031 100 g
11489031 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499031 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215488780
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 52-51-7
Formule moléculaire C3H6BrNO4
Poids moléculaire (g/mol) 199.988
Clé InChI LVDKZNITIUWNER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bronopol, 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol, bronosol, bronocot, bronidiol, bronopolu, bronotak, 1,3-propanediol, 2-bromo-2-nitro, onyxide 500, lexgard bronopol
CID PubChem 2450
ChEBI CHEBI:31306
Nom IUPAC 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)([N+](=O)[O-])Br)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-2-nitro-1, 3-propanediol
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 0.9985
Quantité 100 g
Poids de la formule 199.99
Forme physique Poudre cristalline