Learn More
2-bromo2’-nitroacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15483897
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15483897 5 g 5g
15473897 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15483897 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H30275.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6851-99-6 | C8H6BrNO3 | 244.044 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6851-99-6
Formule moléculaire C8H6BrNO3
Poids moléculaire (g/mol) 244.044
Numéro MDL MFCD00010294
Clé InChI SGXUUCSRVVSMGK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-2'-nitroacetophenone, 2'-nitrophenacyl bromide, 2-bromo-1-2-nitrophenyl ethanone, 2-nitrophenacyl bromide, 2-bromo-1-2-nitro-phenyl-ethanone, o-nitrophenacyl bromide, o-nitrophenethyl bromide, 2-o-nitrophenyl ethyl bromide, 2-bromo-1-2-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2-nitrophenyl
CID PubChem 244025
Nom IUPAC 2-bromo-1-(2-nitrophényl)éthanone
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CBr)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-2'-nitroacetophenone
Point de fusion 53°C to 56°C
Odeur Pungent
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Poids de la formule 244.05
Pourcentage de pureté 98%