Learn More
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474743
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474743 100 g 100g
11484743 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11474743 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11639.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 52-51-7 | C3H6BrNO4 | 199.988 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol Cosmétiques, conservateurs pour échantillons de lait, médicaments topiques et offrir également un large spectre d’activité antibactérienne.
Solubilité
Soluble dans l’eau (280 g/L).
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 52-51-7
Formule moléculaire C3H6BrNO4
Poids moléculaire (g/mol) 199.988
Numéro MDL MFCD00007390
Clé InChI LVDKZNITIUWNER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bronopol, 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol, bronosol, bronocot, bronidiol, bronopolu, bronotak, 1,3-propanediol, 2-bromo-2-nitro, onyxide 500, lexgard bronopol
CID PubChem 2450
ChEBI CHEBI:31306
Nom IUPAC 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)([N+](=O)[O-])Br)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
Point de fusion ∼122°C to 132°C
pH 5 to 7
Quantité 100 g
Numéro UN UN3241
Beilstein 1705868
Merck Index 14,1447
Informations sur la solubilité Soluble in water(280g/L).
Poids de la formule 199.99
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol