Learn More
2-bromo-2-nitropropane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438317
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438317 25 g 25g
11428317 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11438317 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18385.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5447-97-2 | C3H6BrNO2 | 167.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5447-97-2
Formule moléculaire C3H6BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 167.99
Numéro MDL MFCD00007389
Clé InChI OADSZWXMXIWZSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propane, 2-bromo-2-nitro, 2-bromo-2-nitro-propane, snxhevlqiijip@, acmc-1aqp4, propane,2-bromo-2-nitro, 2-bromo-2-nitropropane, oadszwxmxiwzsq-uhfffaoysa
CID PubChem 79531
Nom IUPAC 2-bromo-2-nitropropane
SMILES CC(C)([N+](=O)[O-])Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-2-nitropropane
Densité 1.584
Point d’ébullition 45°C to 46°C (16 mmHg)
Point d’éclair 61°C (141°F)
Indice de réfraction 1.464
Quantité 25 g
Beilstein 1746626
Poids de la formule 168
Pourcentage de pureté 98%