Learn More
2-Bromo-2’-(trifluorométhyl)acétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
The sulfonyl urea thus obtained was used directly in the following condensation with 4-(trifluoromethyl)phenacyl bromide. Upon heating, benzenesulfinic acid ammonium salt might react with 2-(trifluoromethyl)phenacyl bromide to give β-keto sulfone. In Rap-Stoermer condensation reation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’urée sulfonyle ainsi obtenue a été utilisée directement dans la condensation suivante avec le bromure de 4-(trifluorométhyl)phénacyle. Lors du chauffage, le sel d’ammonium acide benzènesulfinique pourrait réagir avec le bromure de 2-(trifluorométhyl)phénacyle pour donner du β-céto sulfone. Dans la réaction de condensation Rap-Stoermer.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone |
| Point de fusion | 24°C to 32°C |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 267.04 |
| Pourcentage de pureté | 97% |