Learn More
2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420478
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420478 25 g 25g
11410478 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11420478 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24614.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 1514-82-5 | C3H2BrF3 | 174.95 g/mol
It is used as intermediate in production of organ fluorine compounds & as a monomer in fluoropolymer production. It is used as a trifluoromethylated synthetic building block for the synthesis of trifluoromethyl-substituted molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire dans la production de composés fluorés d’organes & comme monomère dans la production de fluoropolymères. Il est utilisé comme synthon synthétique trifluorométhylé pour la synthèse de molécules substituées par du trifluorométhyle.
Solubilité
Soluble dans la plupart des solvants organiques, non miscible à l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1514-82-5
Formule moléculaire C3H2BrF3
Poids moléculaire (g/mol) 174.95
Numéro MDL MFCD00077469
Clé InChI QKBKGNDTLQFSEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-3,3,3-trifluoropropene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene, 1-propene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-propene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-prop-1-ene, 3,3,3-trifluoro-2-bromo-1-propene, 2-bromotrifluoropropene, acmc-1bt5r, ksc495o1d, 3,3,3-trifluoro-2-bromopropene
CID PubChem 272696
Nom IUPAC 2-bromo-3,3,3 -trifluoroprop-1-ène
SMILES FC(F)(F)C(Br)=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene
Indice de réfraction 1.353
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in most organic solvents,immiscible with water.
Poids de la formule 174.95
Pourcentage de pureté 97%