Learn More
2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11904511 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11904511 5 g Flacon en verre 5g
11994501 1 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11904511 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 434460050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1514-82-5
Formule moléculaire C3H2BrF3
Poids moléculaire (g/mol) 174.95
Numéro MDL MFCD00077469
Clé InChI QKBKGNDTLQFSEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-3,3,3-trifluoropropene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene, 1-propene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-propene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-prop-1-ene, 3,3,3-trifluoro-2-bromo-1-propene, 2-bromotrifluoropropene, acmc-1bt5r, ksc495o1d, 3,3,3-trifluoro-2-bromopropene
CID PubChem 272696
Nom IUPAC 2-bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ène
SMILES FC(F)(F)C(Br)=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-3, 3, 3-trifluoro-1-propene
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.6500g/mL
Point d’ébullition 34°C
Point d’éclair −23°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.3520 to 1.3550 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.65
Poids de la formule 174.95
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO– À des fins de recherche uniquement