Learn More
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropène, TRC
Code produit 30347872
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30347872 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30347872 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6999652.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene
CAS 1514-82-5
Formule moléculaire C3H2F3Br
Quantité 2.5 g
Synonyme 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene, 2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene, 3,3,3-Trifluoro-2-bromopropene, Halon 1323, NSC 117350
Formule InChI InChI=1S/C3H2BrF3/c1-2(4)3(5,6)7/h1H2
SMILES FC(F)(F)C(=C)Br
Nom IUPAC 2-bro-3,3,3-trifluoroprop-1-ène
Poids moléculaire (g/mol) 174.95
Poids de la formule 173.9292