Learn More
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropène, TRC
Code produit 30335912
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335912 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335912 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB699965250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene
CAS 1514-82-5
Formule moléculaire C3H2F3Br
Quantité 250 mg
Synonyme 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene, 2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene, 3,3,3-Trifluoro-2-bromopropene, Halon 1323, NSC 117350
Formule InChI InChI=1S/C3H2BrF3/c1-2(4)3(5,6)7/h1H2
SMILES FC(F)(F)C(=C)Br
Nom IUPAC 2-bro-3,3,3-trifluoroprop-1-ène
Poids moléculaire (g/mol) 174.95
Poids de la formule 173.9292