Learn More
2-Bromo-3,3-diméthyl-1-butène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-3,3-dimethyl-1-butene |
| CAS | 33693-77-5 |
| Formule moléculaire | C6H11Br |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | NSC 246203 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H11Br/c1-5(7)6(2,3)4/h1H2,2-4H3 |
| SMILES | CC(C)(C)C(=C)Br |
| Nom IUPAC | 2-bro-3,3-diméthylbut-1-ène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 163.06 |
| Poids de la formule | 162.0044 |