Learn More
2-Bromo-3,4-difluoroaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-3,4-difluoroaniline |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Poids de la formule | 208 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Forme physique | Solide |