Learn More
2-Bromo-3,4-difluoroaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15458468
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15458468 25 g 25g
15438468 1 g 1g
15448468 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15458468 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61876.14
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1092349-87-5 | C6H4BrF2N | 208.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1092349-87-5
Formule moléculaire C6H4BrF2N
Poids moléculaire (g/mol) 208.01
Numéro MDL MFCD11035924
Clé InChI ZGZURPPCPVPDMX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-3,4-difluoro aniline, 2-bromo-3,4-difluorophenylamine, 2-bromo-3,4-difluorobenzenamine
CID PubChem 22731604
Nom IUPAC 2-bromo-3,4-difluoroaniline
SMILES NC1=C(Br)C(F)=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-3,4-difluoroaniline
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 208
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide