Learn More
2-bromo-3,6-difluorobenzaldéhyde, 96 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Le 2-bromo-3,6-difluorobenzaldéhyde est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-3,6-difluorobenzaldehyde |
| Point de fusion | 49°C to 51°C |
| Quantité | 250 mg |
| Sensibilité | Air sensitive |
| Poids de la formule | 221 |
| Pourcentage de pureté | 96% |