Learn More
2-bromo-3-fluoroaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498258
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498258 5 g 5g
15408268 250 mg 250mg
15488258 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15498258 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61687.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 111721-75-6 | C6H5BrFN | 190.015 g/mol
2-Bromo-3-fluoroaniline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Bromo-3-fluoroaniline est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111721-75-6
Formule moléculaire C6H5BrFN
Poids moléculaire (g/mol) 190.015
Numéro MDL MFCD07369915
Clé InChI XZRSXRUYZXBTGD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-3-fluorophenylamine, 2-bromo-3-fluoro-phenylamine, 2-bromo-3-fluorobenzenamine, benzenamine, 2-bromo-3-fluoro, pubchem1523, acmc-1c6kb, 2-bromo-3-fluoro-aniline, ksc493i1t, 2-bromo-3-fluoro-phenyl-amine
CID PubChem 14770005
Nom IUPAC 2-bromo-3-fluoroaniline
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)Br)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-3-fluoroaniline
Couleur Blanc
Densité 1.670 g/mL
Point d’éclair 94°C (201°F)
Indice de réfraction 1.583
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 190.01
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristalline