Learn More
Acide 2-bromo-3-fluoropropionique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15484337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15484337 1 g 1g
15494337 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15484337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31718.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 16652-36-1 | Molecular Formula: C3H4BrFO2 | Molecular Weight: 170.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16652-36-1
Formule moléculaire C3H4BrFO2
Poids moléculaire (g/mol) 170.97
Numéro MDL MFCD09800640
Clé InChI FBPUCVAAEPPEMG-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-bromo-3-fluoropropionic acid, acmc-20ao2z, 3-fluoro-2-bromo-propionic acid
CID PubChem 316511
Nom IUPAC Acide 2-bromo-3-fluoropropanoïque
SMILES OC(=O)C(Br)CF
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-3-fluoropropionic acid
Point d’ébullition 62°C to 63°C (0.2 mmHg)
Indice de réfraction 1.4655
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 170.97
Pourcentage de pureté 96%