Learn More
2-bromo-3-hexylthiophène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Bromo-3-hexylthiophene is used in the synthesis of End-capped Regioregular Poly(3-hexylthiophene). It is also used to synthesize well-defined head-to-tail-type oligothiophenes which are used in a number of high-technology applications including OLEDs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2-bromo-3-hexylthiophène est utilisé dans la synthèse du poly(3-hexylthiophène) régiorégulier du groupe terminal. Il est également utilisé pour synthétiser des oligothiophènes de type tête-à-queue bien définis qui sont utilisés dans un certain nombre d’applications de haute technologie, y compris les OLED.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides forts, les bases fortes et les oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-3-hexylthiophene |
| Densité | 1.24 |
| Point d’éclair | 110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.529 |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | Slightly miscible with water. |
| Poids de la formule | 247.2 |
| Pourcentage de pureté | 98% |