Learn More
2-bromo-3’-hydroxyacétophénone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10301670 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10301670 5 g Flacon en verre 5g
10169969 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10301670 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 428620050
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2491-37-4 | C8H7BrO2 | 215.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2491-37-4
Formule moléculaire C8H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.04
Numéro MDL MFCD05664326
Clé InChI IEPSGFQQGKPTPM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6917206
Nom IUPAC 2-bromo-1-(3-hydroxyphényl)éthanone
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-3′-hydroxyacetophenone
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 70°C to 74°C
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (HO)C6H4COCH2Br
Quantité 5 g
Synonyme 2-bromo-1-3-hydroxyphenyl ethanone, 2-bromo-3'-hydroxyacetophenone, 2-bromo-3-hydroxyacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-3-hydroxyphenyl, 3-hydroxyphenacyl bromide, 2-bromo-1-3-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone,2-bromo-1-3-hydroxyphenyl, 2-bromo-3`-hydroxyacetophenone, 2-bromo-3'-hydroxy-acetophenone, tos-bb-1139
Poids de la formule 215.04
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromo-3'-hydroxyacetophenone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.