Learn More
2-bromo-3-hydroxypyridine 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480583
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480583 100 g 100g
11460583 5 g 5g
11470583 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11480583 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12687.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6602-32-0 | C5H4BrNO | 174.00 g/mol
2-Bromo-3-hydroxypyridine is used to produce 2-bromo-4,6-diiodo-3-pyridinol. It is also used in azo dyes and in the synthesis of pterocellin A by reacting with kojic acid and in synthesis of orelline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-bromo-3-hydroxypyridine est utilisée pour produire du 2-bromo-4,6-diiodo-3-pyridinol. Elle est également utilisée dans les colorants azotés et dans la synthèse de la ptérocelline A en réagissant avec l’acide kojique et dans la synthèse de l’orelline.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6602-32-0
Formule moléculaire C5H4BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 174.00
Numéro MDL MFCD00006220
Clé InChI YKHQFTANTNMYPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-3-hydroxypyridine, 2-bromo-3-pyridinol, 3-pyridinol, 2-bromo, 2-bromo-pyridin-3-ol, 3-hydroxy-2-bromopyridine, unii-9dab85h359, 2-bromo-3-hydroxy pyridine, 2-bromo-3-hydroxy-pyridine, 2-bromo-3-hydroxypyridine 2-bromo-3-pyridinol, 2-bromo3-pyridinol
CID PubChem 23070
Nom IUPAC 2-bromopyridine-3-ol
SMILES OC1=CC=CN=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-3-hydroxypyridine
Point de fusion 182°C to 186°C
Quantité 100 g
Beilstein 109829
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Poids de la formule 174
Pourcentage de pureté 99%