Learn More
2-Bromo-3-(methoxymethoxy)pyridine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15408977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15408977 250 mg 250mg
15488967 1 g 1g
15498967 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15408977 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H52324.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 162271-10-5 | C7H8BrNO2 | 218.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 162271-10-5
Formule moléculaire C7H8BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 218.05
Numéro MDL MFCD17015031
Clé InChI CATUEJFGWSUPBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-3-methoxymethoxy pyridine, pyridine, 2-bromo-3-methoxymethoxy, 2-bromo-3-methoxymethoxy-pyridine, 2-bromo-3-methoxymethyloxypyridine
CID PubChem 11586573
Nom IUPAC 2-bromo-3-(méthoxyméthoxy)pyridine
SMILES COCOC1=C(N=CC=C1)Br
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-3-(methoxymethoxy)pyridine
Point de fusion 35°C to 37°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 218.05
Pourcentage de pureté 96%