Learn More
2-Bromo-3-(methoxymethoxy)pyridine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498967
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498967 5 g 5g
15408977 250 mg 250mg
15488967 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15498967 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52324.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 162271-10-5 | C7H8BrNO2 | 218.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 162271-10-5
Formule moléculaire C7H8BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 218.05
Numéro MDL MFCD17015031
Clé InChI CATUEJFGWSUPBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-3-methoxymethoxy pyridine, pyridine, 2-bromo-3-methoxymethoxy, 2-bromo-3-methoxymethoxy-pyridine, 2-bromo-3-methoxymethyloxypyridine
CID PubChem 11586573
Nom IUPAC 2-bromo-3-(méthoxyméthoxy)pyridine
SMILES COCOC1=C(N=CC=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-3-(methoxymethoxy)pyridine
Point de fusion 35°C to 37°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 218.05
Pourcentage de pureté 96%