Learn More
2-Bromo-3-méthylaniline, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15461029
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15461029 250 mg 250mg
15441029 1 g 1g
15451029 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15461029 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64014.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 54879-20-8 | C7H8BrN | 186.052 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54879-20-8
Formule moléculaire C7H8BrN
Poids moléculaire (g/mol) 186.052
Numéro MDL MFCD06411367
Clé InChI VJNUZLYTGSGDHR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 2-bromo-3-methyl, 3-amino-2-bromotoluene, 2-bromo-3-methylbenzenamine, 2-bromo-3-methyl-benzenamine, 2-bromo-3-methylphenylamine, 2-bromo-3-methyl-phenylamine, acmc-20af7i, 2-bromo-3-methyl aniline, ksc602o1n, benzenamine,2-bromo-3-methyl
CID PubChem 603781
Nom IUPAC 2-bromo-3-méthylaniline
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-3-methylaniline
Couleur Marron
Densité 1.489 g/mL
Point d’ébullition 48°C (0.03 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.605
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2810
Beilstein 2079474
Poids de la formule 186.05
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Liquide