Learn More
Acide 2-bromo-3-méthylbenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15495217
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15495217 5 g 5g
15485217 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15495217 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32490.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53663-39-1
Formule moléculaire C8H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.046
Numéro MDL MFCD00079721
Clé InChI LSRTWJCYIWGKCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-3-methyl-benzoic acid, 2-bromo-m-toluic acid, 2-bromo-3-carboxytoluene, 2-bromo-3-methylbenzoicacid, 3-methyl-2-bromobenzoic acid, benzoic acid, bromo-3-methyl, 2-brom-3-methylbenzoic acid, pubchem3805, acmc-1ay3t, ksc497o4r
CID PubChem 2735588
Nom IUPAC Acide 2-bromo-3-méthylbenzoïque
SMILES CC1=CC=CC(=C1Br)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-3-methylbenzoic acid
Point de fusion 134°C to 137°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 215.05
Pourcentage de pureté 97%