Learn More
Acide 2-bromo-3-méthylbenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10205154 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10205154 1 g Flacon en verre 1g
10051264 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10205154 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 398860010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 53663-39-1
Formule moléculaire C8H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.04
Numéro MDL MFCD00079721
Clé InChI LSRTWJCYIWGKCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-3-methyl-benzoic acid, 2-bromo-m-toluic acid, 2-bromo-3-carboxytoluene, 2-bromo-3-methylbenzoicacid, 3-methyl-2-bromobenzoic acid, benzoic acid, bromo-3-methyl, 2-brom-3-methylbenzoic acid, pubchem3805, acmc-1ay3t, ksc497o4r
CID PubChem 2735588
Nom IUPAC Acide 2-bromo-3-méthylbenzoïque
SMILES CC1=CC=CC(=C1Br)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-3-methylbenzoic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 135.0°C to 138.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H3(CH3)COOH
Quantité 1 g
Poids de la formule 215.04
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre