Learn More
Acide de 2-bromo-3-méthylpyridine-5-boronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10021244
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10021244 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10021244 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00055DA
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-3-methylpyridine-5-boronic acid
CAS 1003043-34-2
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H7BBrNO2
Numéro MDL MFCD08274468
Quantité 1 g
Synonyme 2-bromo-3-methylpyridine-5-boronic acid, 6-bromo-5-methylpyridine-3-boronic acid, 6-bromo-5-methylpyridin-3-yl boronic acid, 2-bromo-3-methyl-5-pyridineboronic acid, 5-borono-2-bromo-3-picoline, 6-bromo-5-methylpyridin-3-yl-3-boronic acid, 2-bromo-3-picoline-5-boronic acid, 6-bromo-5-methyl-3-pyridyl boronic acid, pubchem5081, acmc-2097oc
Clé InChI IPCXBKSYMWZLBR-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CC(=C(N=C1)Br)C)(O)O
Nom IUPAC Acide (6-bromo-5-méthylpyridine-3-yl)boronique
Poids moléculaire (g/mol) 215.841
CID PubChem 17750219
Poids de la formule 215.84
Pourcentage de pureté 97%