Learn More
2-bromo-3-méthylthiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397746
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397746 25 g 25g
11387746 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397746 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11393.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 14282-76-9 | C5H5BrS | 177.059 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14282-76-9
Formule moléculaire C5H5BrS
Poids moléculaire (g/mol) 177.059
Numéro MDL MFCD00059741
Clé InChI YYJBWYBULYUKMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiophene, 2-bromo-3-methyl, 2-bromo-3-methyl-thiophene, 1-bromo-2-methyl thiophene, pubchem5191, 2-bromo-3methylthiophene, 2-bromo-3-methythiophene, acmc-1buh4, 2-bromo-3methyl thiophene, 2-bromo-3-methyl thiophene, ksc491i3r
CID PubChem 84314
Nom IUPAC 2-bromo-3-méthylthiophène
SMILES CC1=C(SC=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-3-methylthiophene
Densité 1.58
Point d’ébullition 173°C to 176°C
Point d’éclair 68°C (154°F)
Indice de réfraction 1.571
Quantité 25 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 105719
Poids de la formule 177.07
Pourcentage de pureté 97%