Learn More
2-Bromo-3-méthylthiophène, TRC
Code produit 30336765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30336765 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30336765 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB685785100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-3-methylthiophene
CAS 14282-76-9
Formule moléculaire C5H5BrS
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C5H5BrS/c1-4-2-3-7-5(4)6/h2-3H,1H3
SMILES Cc1ccsc1Br
Nom IUPAC 2-bro-3-méthylthiophène
Poids moléculaire (g/mol) 177.06
Poids de la formule 175.9295