Learn More
2-Bromo-3-méthylthiophène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-3-methylthiophene |
| CAS | 14282-76-9 |
| Formule moléculaire | C5H5BrS |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H5BrS/c1-4-2-3-7-5(4)6/h2-3H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccsc1Br |
| Nom IUPAC | 2-bro-3-méthylthiophène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 177.06 |
| Poids de la formule | 175.9295 |