Learn More
2-bromo-3'-nitroacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10655572 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10655572 25 g Flacon en verre 25g
10501564 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10655572 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 137470250
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 2227-64-7 | C8H6BrNO3 | 244.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2227-64-7
Formule moléculaire C8H6BrNO3
Poids moléculaire (g/mol) 244.04
Numéro MDL MFCD00024512
Clé InChI GZHPNIQBPGUSSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-3-nitrophenyl ethanone, 2-bromo-3'-nitroacetophenone, 3-nitrophenacyl bromide, 3-nitrophenacylbromide, 2-bromo-1-3-nitrophenyl ethan-1-one, a-bromo-3-nitroacetophenone, 2-bromo-3-nitroacetophenone, alpha-bromo-3'-nitroacetophenone, acetophenone, 2-bromo-3'-nitro, m-nitrophenacyl bromide
CID PubChem 75213
Nom IUPAC 2-bromo-1-(3-nitrophényl)éthanone
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-3'-nitroacetophenone
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 90°C to 94°C
Couleur Beige-orange à vert-jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4COCH2Br
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 244.04
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromo-3'-nitroacetophenone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.