Learn More
2-Bromo-3'-nitroacétophénone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-3'-nitroacetophenone |
| CAS | 2227-64-7 |
| Formule moléculaire | C8H6BrNO3 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1-(3-Nitrophenyl)-2-bromoethanone, 1-Nitro-3-(bromoacetyl)benzene, 2-Bromo-1-(3-nitrophenyl)ethanone, 2-Bromo-3'-nitroacetophenone, 2-Bromo-m-nitroacetophenone, 3-Nitrophenacyl bromide, Bromomethyl 3-nitrophenyl ketone, Bromomethyl m-nitrophenyl ketone, NSC 69855, m-Nitrophenacyl bromide, α-Bromo-3-nitroacetophenone, α-Bromo-3'-nitroacetophenone, α-Bromo-m-nitroacetophenone, ω-Bromo-m-nitroacetophenone |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H6BrNO3/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(4-6)10(12)13/h1-4H,5H2 |
| SMILES | O=C(C1=CC=CC([N+]([O-])=O)=C1)CBr |
| Nom IUPAC | 2-bromo-1-(3-nitrophényl)éthan-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 244.04 |
| Poids de la formule | 242.95 |