Learn More
Acide 2-bromo-3-nitrobenzoïque, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497288
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15497288 1 g 1g
15407298 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497288 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60795.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
2-Bromo-3-nitrobenzoic acid is used in preparation of 3-substituted 5-nitroisocoumarins1 and 2-bromo-3-nitrobenzaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-3L’acide bromo--nitrobenzoïque est utilisé dans la préparation 3 5 des-nitroisocoumarines substituées1 et2 du-bromo-3-nitrobenzaldéhyde.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. À conserver dans des conditions réfrigérées. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 573-54-6
Formule moléculaire C7H4BrNO4
Poids moléculaire (g/mol) 246.016
Numéro MDL MFCD00074899
Clé InChI WTDJEGSXLFHZPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-3-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-3-nitro, 2-bromo-3-nitrobenzoicacid, 2-bromo-3-nitro-benzoic acid, pubchem4714, acmc-1an8y, ksc273m5t, benzoicacid, 2-bromo-3-nitro, 2-bromo-3-nitrobenzoic acid, technical grade
CID PubChem 68452
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])Br)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-3-nitrobenzoic acid
Point de fusion 184°C to 186°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 246.02
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique