Learn More
Acide 2-bromo-3-thiophénecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10336304 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10336304 1 g Flacon en verre 1g
10051554 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10336304 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 426840010
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 24287-95-4 | C5H3BrO2S | 207.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24287-95-4
Formule moléculaire C5H3BrO2S
Poids moléculaire (g/mol) 207.04
Numéro MDL MFCD05865213
Clé InChI RVSXMPCELBYUSF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-3-thiophenecarboxylic acid, 2-bromo-thiophene-3-carboxylic acid, 2-bromo-thiophene-3-carboxylicacid, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromo-3-thenoic acid, acmc-209xc0, 2-bromo-3-carboxythiophene, 2-bromothiophene-3-carboxylic?acid, 2-bromo-3-thiophene carboxylic acid, 2-bromo-thiophene 3-carboxylic acid
CID PubChem 12320971
Nom IUPAC Acide 2-bromothiophène-3-carboxylique
SMILES C1=CSC(=C1C(=O)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 179.0°C to 181.0°C
Couleur Beige à Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 207.04
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.