Learn More
2-Bromo-3’-(trifluorométhyl)acétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15434127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15434127 5 g 5g
11325145 1 g 1g
11315145 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15434127 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31526.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2003-10-3 | C9H6BrF3O | 267.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2003-10-3
Formule moléculaire C9H6BrF3O
Poids moléculaire (g/mol) 267.05
Numéro MDL MFCD03094283
Clé InChI TZIYNLSEBAYCBZ-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Point de fusion 20°C to 23°C
Point d’ébullition 69°C to 72°C
Quantité 5 g
Synonyme 2-bromo-1-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 3-trifluoromethyl phenacyl bromide, 2-bromo-3'-trifluoromethylacetophenone, 2-bromo-1-3-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-3'-trifluoromethyl acetophenone, 2-bromo-1-3-trifluoromethyl-phenyl-ethanone, 2-bromo-1-3-trifluoromethyl phenyl-1-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-3-trifluoromethyl phenyl, 3-trifluoromethylphenacylbromide
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(=O)CBr
Nom IUPAC 2-bromo-1-[3-(trifluorométhyl)phényl]éthanone
CID PubChem 2778386
Poids de la formule 267.04
Pourcentage de pureté 98%