Learn More
2-bromo-3-(trifluorométhyl)aniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15451459
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15451459 5 g 5g
15441459 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15451459 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64309.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 58458-10-9 | Molecular Formula: C7H5BrF3N | Molecular Weight: 240.023 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58458-10-9
Formule moléculaire C7H5BrF3N
Poids moléculaire (g/mol) 240.023
Numéro MDL MFCD01656033
Clé InChI XIUJCAJFRWDEKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-3-trifluoromethyl aniline, 3-amino-2-bromobenzotrifluoride, 2-bromo-3-trifluoromethyl benzenamine, 2-bromo-3-trifluoromethyl phenylamine, benzenamine, 2-bromo-3-trifluoromethyl, pubchem4829, ksc275a9t, 2-bromo-3-trifluoromethyl-aniline, 3-amino-2-bromobenzotrifluoride 2-bromo-3-trifluoromethyl aniline
CID PubChem 94058
Nom IUPAC 2-bromo-3-(trifluorométhyl)aniline
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)N)Br)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2835356
Poids de la formule 240.02
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide