Learn More
2-Bromo-4’-(1-pyrrolidinyl)acétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318266
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11318266 25 g 25g
11308266 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11318266 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15407.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 216144-18-2 | C12H14BrNO | 268.154 g/mol
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone is an important raw material and used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-bromo-4′-(1-pyrrolidinyl)acétophénone est une matière première importante et utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 216144-18-2
Formule moléculaire C12H14BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 268.154
Numéro MDL MFCD01075690
Clé InChI WLRIUCQUMKJOGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-4-pyrrolidin-1-yl phenyl ethanone, alpha-bromo-4-1-pyrrolidino acetophenone, 2-bromo-1-4-pyrrolidin-1-ylphenyl ethanone, 2-bromo-1-4-1-pyrrolidinyl phenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-1-pyrrolidinyl phenyl, 2-bromo-1-4-pyrrolidin-1-yl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-4-pyrrolidin-1-ylphenyl ethan-1-one, 4-pyrrolidin-1-yl phenacyl bromide, 2-bromo-1-4-pyrrolidinylphenyl ethan-1-one, acmc-209fm8
CID PubChem 3681785
Nom IUPAC 2-bromo-1-(4-pyrrolidine-1-ylphényl)éthanone
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone
Point de fusion 120°C to 122°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 8549816
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 268.16
Pourcentage de pureté 97%