Learn More
Ester éthylique d’acide 2-4,4,4-trifluorobutyrique, Thermo Scientific™
Code produit 10057889
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10057889 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10057889 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00179DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4, 4, 4-trifluorobutyric acid ethyl ester
CAS 367-33-9
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H8BrF3O2
Quantité 1 g
Synonyme 2-bromo-4,4,4-trifluorobutyric acid ethyl ester, ethyl 2-bromo-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 2-bromo-4,4,4-trifluoro-butanoate, butanoic acid,2-bromo-4,4,4-trifluoro-, ethyl ester
Clé InChI POVYUFTVLGOXEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C(CC(F)(F)F)Br
Nom IUPAC 2-bromo-4,4,4-trifluorobutanoate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 249.027
CID PubChem 45594306
Poids de la formule 249.03
Pourcentage de pureté 97%