Learn More
Acide 2-bromo-4,5-diméthoxybenzoïque, 97 %, ACROS Organics™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-4, 5-dimethoxybenzoic acid |
| % min. CAS | 96.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 188°C to 190°C |
| Couleur | Crème à blanc ou jaune |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | (CH3O)2C6H2(Br)CO2H |
| Quantité | 5 g |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic acid
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.