Learn More
Acide 2-bromo-4,5-diméthoxybenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic Acid |
| CAS | 6286-46-0 |
| Formule moléculaire | C9 H9 Br O4 |
| Quantité | 100 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H9BrO4/c1-13-7-3-5(9(11)12)6(10)4-8(7)14-2/h3-4H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | COc1cc(Br)c(cc1OC)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-bromo-4,5-diméthoxybenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 261.07 |
| Poids de la formule | 259.9684 |