Learn More
2-Bromo-4,5-alcool diméthoxybenzylique, TRC
Code produit 30134234
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134234 10 g 10g
17991675 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134234 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68463510G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54370-00-2
Formule moléculaire C9 H11 Br O3
Poids moléculaire (g/mol) 247.09
Synonyme (2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methanol, 6-Bromoveratryl Alcohol, 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzenemethanol;
Nom IUPAC (2-bromo-4,5-diméthoxyphényl)méthanol
SMILES COc1cc(Br)c(CO)cc1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzyl Alcohol
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C9H11BrO3/c1-12-8-3-6(5-11)7(10)4-9(8)13-2/h3-4,11H,5H2,1-2H3
Poids de la formule 245.9892