Learn More
Acide 2-bromo-4,5-diméthoxycinnamique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11462888
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462888 100 g 100g
11442888 5 g 5g
11452888 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11462888 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16862.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151539-52-5
Formule moléculaire C11H11BrO4
Poids moléculaire (g/mol) 287.109
Numéro MDL MFCD00017614
Clé InChI MSJCWIFRXCLULX-ONEGZZNKSA-N
Synonyme 2-bromo-4,5-dimethoxycinnamic acid, 6-bromo-3,4-dimethoxycinnamic acid, 2e-3-2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, e-3-2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl acrylic acid, 3-2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl, e-3-2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl-2-propenoic acid
CID PubChem 735828
Nom IUPAC Acide (E)-3-(2-bromo-4,5-diméthoxyphényl)prop-2-énoïque
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)C=CC(=O)O)Br)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4,5-dimethoxycinnamic acid
Point de fusion 253°C to 256°C
Quantité 100 g
Beilstein 3142451
Poids de la formule 287.12
Pourcentage de pureté 97%