Learn More
2-bromo-4,6-di-tert-butylphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is used in pharmaceutical intermediates and as medicine. When 2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol was treated with potassium ferricyanide in benzene 1,4-dihydro-4-bromo-2,4,6,8-tetra-tert-butyl-1-oxodibenzofuran was yielded with a small amount of 2,4,6,8-tetra-tert-butyldibenzofuran.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il est utilisé dans les intermédiaires pharmaceutiques et comme médicament. Lorsque le 2-bromo-4,6-di-tert-butylphénol a été traité avec du ferricyanure de potassium dans le benzène, du 1,4-dihydro-4-bromo-2,4,6,8-tétra-tert-butyl-1-oxodibenzofurane a été produit avec une petite quantité de 2,4,6,8-tétra-tert-butyldibenzofurane.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol |
| Point de fusion | 55°C to 59°C |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 2100150 |
| Poids de la formule | 285.23 |
| Pourcentage de pureté | 97% |